Stampa…
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR953223-1G OR953223-250MG
APOSOR953223-1GEA 800 EUR
APOSOR953223-1G APOSOR953223-250MG
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride 95%
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO₃·ClH
Peso molecolare: 231,676 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07285352
CAS Number: 1049782-92-4