Stampa…
Ethyl 2-(2-chlorophenyl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953222-100G OR953222-10G OR953222-25G
APOSOR953222-100GEA 71.3 EUR
APOSOR953222-100G APOSOR953222-10G APOSOR953222-25G
Ethyl 2-(2-chlorophenyl)acetate 95%
Ethyl 2-(2-chlorophenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 198,646 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264019
CAS Number: 40061-54-9