Stampa…
1-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953218-1G OR953218-250MG
APOSOR953218-1GEA 437 EUR
APOSOR953218-1G APOSOR953218-250MG
1-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine 95%
1-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
Formula: C₈H₁₂N₂
Peso molecolare: 136,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06637477
CAS Number: 60289-68-1