Ethyl 1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953211-1G
OR953211-250MG
APOSOR953211-1GEA
528
EUR
APOSOR953211-1G
APOSOR953211-250MG
Ethyl 1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Ethyl 1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formula:
C₈H₁₃NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11501340 CAS Number: 30932-85-5 |