Stampa…
2-(Methylthio)-6-phenylpyrimidin-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9532-1G OR9532-500MG
APOSOR9532-1GEA 219 EUR
APOSOR9532-1G APOSOR9532-500MG
2-(Methylthio)-6-phenylpyrimidin-4-ol
2-(Methylthio)-6-phenylpyrimidin-4-ol
Formula: C₁₁H₁₀N₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00124285
CAS Number: 56035-29-1