Stampa…
1-(3-Nitrophenyl)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953195-10G OR953195-25G OR953195-5G
APOSOR953195-10GEA 156 EUR
APOSOR953195-10G APOSOR953195-25G APOSOR953195-5G
1-(3-Nitrophenyl)ethanol 97%
1-(3-Nitrophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053608
CAS Number: 5400-78-2