2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methyl-1-(pyridin-2-yl)propan-1-amine
OR953177-1G
OR953177-250MG
OR953177-5G
APOSOR953177-1GEA
292
EUR
APOSOR953177-1G
APOSOR953177-250MG
APOSOR953177-5G
2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine 95%
2-Methyl-1-(2-pyridyl)-1-propylamine
Formula:
C₉H₁₄N₂ Peso molecolare: 150,221 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09802325 CAS Number: 58088-72-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |