Stampa…
2-[2-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953116-1G OR953116-250MG
APOSOR953116-1GEA 633 EUR
APOSOR953116-1G APOSOR953116-250MG
2-[2-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%
2-[2-(Methylthio)phenoxy]ethylamine
Formula: C₉H₁₃NOS
Peso molecolare: 183,271 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17171366
CAS Number: 72955-86-3