Stampa…
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
OR953111-1G OR953111-5G
APOSOR953111-1GEA 176 EUR
APOSOR953111-1G APOSOR953111-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₆N₂O
Peso molecolare: 204,268 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09030500
CAS Number: 628325-62-2