Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-naphthyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953110-1G OR953110-250MG
APOSOR953110-1GEA 109 EUR
APOSOR953110-1G APOSOR953110-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-naphthyridine 97%
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-naphthyridine
Formula: C₈H₁₀N₂
Peso molecolare: 134,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08444439
CAS Number: 13993-61-8