Stampa…
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
OR953029-1G OR953029-250MG
APOSOR953029-1GEA 604 EUR
APOSOR953029-1G APOSOR953029-250MG
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid 96%
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid
Formula: C₉H₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690064
CAS Number: 63746-25-8