Stampa…
5-Aminopyrimidine-4,6-diol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR953017-1G OR953017-25G OR953017-5G
APOSOR953017-1GEA 53.8 EUR
APOSOR953017-1G APOSOR953017-25G APOSOR953017-5G
5-Aminopyrimidine-4,6-diol 97%
5-Aminopyrimidine-4,6-diol
Formula: C₄H₅N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00239457
CAS Number: 69340-97-2