tert-Butyl 4-[2-[methoxy(methyl)amino]-2-oxoethyl]piperidine-1-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₄H₂₆N₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07370046 CAS Number: 416852-69-2 |