Stampa…
Ethyl 4-methylpyrimidine-5-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952976-1G OR952976-5G
APOSOR952976-1GEA 59.7 EUR
APOSOR952976-1G APOSOR952976-5G
Ethyl 4-methylpyrimidine-5-carboxylate 96%
Ethyl 4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369107
CAS Number: 110960-73-1