Stampa…
5-Chloro-2-methoxybenzyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR952931-250MG OR952931-1G
APOSOR952931-250MGEA 161 EUR
APOSOR952931-250MG APOSOR952931-1G
5-Chloro-2-methoxybenzyl chloride 98%
5-Chloro-2-methoxybenzyl chloride
Formula: C₈H₈Cl₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02182262
CAS Number: 7035-11-2
UN: 3261
ADR: 8,III