Stampa…
3-Ethoxy-2-hydroxy-benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Ethoxy-2-hydroxybenzoic acid
OR952884-1G OR952884-250MG
APOSOR952884-1GEA 648 EUR
APOSOR952884-1G APOSOR952884-250MG
3-Ethoxy-2-hydroxy-benzoic acid 95%
3-Ethoxy-2-hydroxy-benzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01412200
CAS Number: 67127-72-4