Stampa…
N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Ethylphenyl)-N-methylmethanamine
OR952845-1G OR952845-5G
APOSOR952845-1GEA 93.1 EUR
APOSOR952845-1G APOSOR952845-5G
N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine 95%
N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine
Formula: C₁₀H₁₅N
Peso molecolare: 149,233 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115409
CAS Number: 568577-84-4