Stampa…
Azepan-3-yl-methyl-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952842-1G OR952842-250MG
APOSOR952842-1GEA 633 EUR
APOSOR952842-1G APOSOR952842-250MG
Azepan-3-yl-methyl-amine 95%
Azepan-3-yl-methyl-amine
Formula: C₇H₁₆N₂
Peso molecolare: 128,215 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683066
CAS Number: 124695-93-8