(4-tert-Butoxy-phenyl)-methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952840-1G
OR952840-250MG
OR952840-5G
APOSOR952840-1GEA
284
EUR
APOSOR952840-1G
APOSOR952840-250MG
APOSOR952840-5G
(4-tert-Butoxy-phenyl)-methanol 95%
(4-tert-Butoxy-phenyl)-methanol
Formula:
C₁₁H₁₆O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082599 CAS Number: 51503-08-3 |