Stampa…
N-(4-Ethoxybenzyl)-N-methylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952831-1G OR952831-5G
APOSOR952831-1GEA 290 EUR
APOSOR952831-1G APOSOR952831-5G
N-(4-Ethoxybenzyl)-N-methylamine 98%
N-(4-Ethoxybenzyl)-N-methylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04622318
CAS Number: 41690-86-2