Stampa…
N-Ethyl-4-methoxybenzenemethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-Methoxybenzyl)ethanamine
OR952824-1G OR952824-5G
APOSOR952824-1GEA 132 EUR
APOSOR952824-1G APOSOR952824-5G
N-Ethyl-4-methoxybenzenemethanamine 95%
N-Ethyl-4-methoxybenzenemethanamine
Formula: C₁₀H₁₅NO
Peso molecolare: 165,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026704
CAS Number: 22993-76-6