3-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952819-1G
OR952819-250MG
APOSOR952819-1GEA
295
EUR
APOSOR952819-1G
APOSOR952819-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 96%
3-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₁₀O₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15527275 CAS Number: 220798-39-0 |