Stampa…
2-Phenylbutan-1-amine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952813-1G OR952813-250MG
APOSOR952813-1GEA 793 EUR
APOSOR952813-1G APOSOR952813-250MG
2-Phenylbutan-1-amine hydrochloride 95%
2-Phenylbutan-1-amine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₅N·ClH
Peso molecolare: 185,694 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01708196
CAS Number: 20569-45-3