Stampa…
2-(O-Tolylamino)ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Hydroxyethyl)-2-methylaniline
OR952803-1G OR952803-250MG
APOSOR952803-1GEA 108 EUR
APOSOR952803-1G APOSOR952803-250MG
2-(O-Tolylamino)ethanol 95%
2-(O-Tolylamino)ethanol
Formula: C₉H₁₃NO
Peso molecolare: 151,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083105
CAS Number: 136-80-1