Stampa…
3-O-Tolyloxy-propylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952780-1G OR952780-250MG
APOSOR952780-1GEA 364 EUR
APOSOR952780-1G APOSOR952780-250MG
3-O-Tolyloxy-propylamine 95%
3-O-Tolyloxy-propylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO
Peso molecolare: 165,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05053655
CAS Number: 50911-61-0