Stampa…
7-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Hydroxy-7-methyl-1H-indazole
OR952761-1G OR952761-250MG
APOSOR952761-1GEA 193 EUR
APOSOR952761-1G APOSOR952761-250MG
7-Methyl-1H-indazol-5-ol 95%
7-Methyl-1H-indazol-5-ol
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12198892
CAS Number: 478841-61-1