Stampa…
3-(Chloromethyl)pyrazole hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952758-1G OR952758-5G
APOSOR952758-1GEA 161 EUR
APOSOR952758-1G APOSOR952758-5G
3-(Chloromethyl)pyrazole hydrochloride 96%
3-(Chloromethyl)pyrazole hydrochloride
Formula: C₄H₅ClN₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234808
CAS Number: 69658-97-5