Stampa…
(3-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Cyanophenoxy)acetic Acid
OR952746-10G OR952746-1G OR952746-5G
APOSOR952746-10GEA 807 EUR
APOSOR952746-10G APOSOR952746-1G APOSOR952746-5G
(3-Cyanophenoxy)acetic acid 98%
(3-Cyanophenoxy)acetic acid
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00516888
CAS Number: 1879-58-9