Stampa…
8-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952737-1G OR952737-250MG
APOSOR952737-1GEA 720 EUR
APOSOR952737-1G APOSOR952737-250MG
8-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 95%
8-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso molecolare: 191,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02063284
CAS Number: 22246-71-5