Stampa…
8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952723-25G OR952723-5G
APOSOR952723-25GEA 502 EUR
APOSOR952723-25G APOSOR952723-5G
8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Formula: C₉H₁₁ClN₂
Peso molecolare: 182,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369929
CAS Number: 107479-55-0