Stampa…
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR952704-1G OR952704-5G
APOSOR952704-1GEA 252 EUR
APOSOR952704-1G APOSOR952704-5G
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Formula: C₁₅H₂₀N₂O
Peso molecolare: 244,332 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15147047
CAS Number: 154495-69-9