Stampa…
4-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952701-1G OR952701-5G
APOSOR952701-1GEA 179 EUR
APOSOR952701-1G APOSOR952701-5G
4-(Methylsulphonamido)benzaldehyde 95%
4-(Methylsulphonamido)benzaldehyde
Formula: C₈H₉NO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052340
CAS Number: 83922-54-7