(2-Formyl-4-nitrophenoxy)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(2-Formyl-4-nitrophenoxy)ethanoic acid, 2-(2-Formyl-4-nitrophenoxy)acetic acid, 2-(Carboxymethoxy)-5-nitrobenzaldehyde
OR9527-1G
OR9527-5G
OR9527-25G
APOSOR9527-1GEA
14.7
EUR
APOSOR9527-1G
APOSOR9527-5G
APOSOR9527-25G
(2-Formyl-4-nitrophenoxy)acetic acid
(2-Formyl-4-nitrophenoxy)acetic acid
Formula:
C₉H₇NO₆ Peso molecolare: 225,155 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00024502 CAS Number: 6965-69-1 |