Stampa…
3-Acetyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952699-1G OR952699-5G
APOSOR952699-1GEA 80 EUR
APOSOR952699-1G APOSOR952699-5G
3-Acetyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
3-Acetyl-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₈H₆ClN₃O
Peso molecolare: 195,606 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044766
CAS Number: 90734-71-7