Stampa…
7-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952650-1G OR952650-250MG
APOSOR952650-1GEA 771 EUR
APOSOR952650-1G APOSOR952650-250MG
7-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
7-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formula: C₇H₇N₃
Peso molecolare: 133,151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05723324
CAS Number: 27582-20-3