Stampa…
7-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952649-1G OR952649-250MG
APOSOR952649-1GEA 575 EUR
APOSOR952649-1G APOSOR952649-250MG
7-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine 95%
7-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
Formula: C₁₀H₁₄N₂
Peso molecolare: 162,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369975
CAS Number: 422318-36-3