Stampa…
Methyl 1-aminocyclohexanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952642-25G OR952642-5G
APOSOR952642-25GEA 192 EUR
APOSOR952642-25G APOSOR952642-5G
Methyl 1-aminocyclohexanoate 95%
Methyl 1-aminocyclohexanoate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08686793
CAS Number: 4507-57-7