Stampa…
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952613-1G OR952613-250MG
APOSOR952613-1GEA 345 EUR
APOSOR952613-1G APOSOR952613-250MG
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid 95%
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061210
CAS Number: 31846-36-3