Stampa…
4-(1-Methyl-5-imidazolyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952608-100MG OR952608-1G OR952608-250MG
APOSOR952608-100MGEA 147 EUR
APOSOR952608-100MG APOSOR952608-1G APOSOR952608-250MG
4-(1-Methyl-5-imidazolyl)aniline 95%
4-(1-Methyl-5-imidazolyl)aniline
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Peso molecolare: 173,214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18375273
CAS Number: 89250-15-7