Stampa…
7-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952591-1G OR952591-5G
APOSOR952591-1GEA 361 EUR
APOSOR952591-1G APOSOR952591-5G
7-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
7-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one
Formula: C₈H₇ClN₂O
Peso molecolare: 182,607 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426380
CAS Number: 66367-05-3