Stampa…
7-Chloro-1H-quinazoline-2,4-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Chloroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
OR952587-10G OR952587-1G OR952587-5G
APOSOR952587-10GEA 720 EUR
APOSOR952587-10G APOSOR952587-1G APOSOR952587-5G
7-Chloro-1H-quinazoline-2,4-dione 95%
7-Chloro-1H-quinazoline-2,4-dione
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 196,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00563867
CAS Number: 13165-35-0