Stampa…
7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952586-1G OR952586-250MG
APOSOR952586-1GEA 364 EUR
APOSOR952586-1G APOSOR952586-250MG
7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
7-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆ClNO₂
Peso molecolare: 195,602 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369968
CAS Number: 86153-24-4