7-Amino-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one dihydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952537-1G
OR952537-5G
APOSOR952537-1GEA
139
EUR
APOSOR952537-1G
APOSOR952537-5G
7-Amino-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one dihydrochloride 97%
7-Amino-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one dihydrochloride
Formula:
C₈H₉N₃O·2ClH Peso molecolare: 236,098 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09878748 CAS Number: 860503-30-6 |