Stampa…
2-Amino-3-cyclopropylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR952526-1G OR952526-250MG OR952526-5G
APOSOR952526-1GEA 289 EUR
APOSOR952526-1G APOSOR952526-250MG APOSOR952526-5G
2-Amino-3-cyclopropylpyridine
2-Amino-3-cyclopropylpyridine
Formula: C₈H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13175917
CAS Number: 878805-25-5