Stampa…
Methyl 4-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952508-1G OR952508-25G OR952508-5G
APOSOR952508-1GEA 125 EUR
APOSOR952508-1G APOSOR952508-25G APOSOR952508-5G
Methyl 4-methoxy-3-methylbenzoate 95%
Methyl 4-methoxy-3-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203809
CAS Number: 70347-04-5