Stampa…
4-tert-Butyl 3-methyl morpholine-3,4-dicarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR952491-1G OR952491-250MG OR952491-5G
APOSOR952491-1GEA 553 EUR
APOSOR952491-1G APOSOR952491-250MG APOSOR952491-5G
4-tert-Butyl 3-methyl morpholine-3,4-dicarboxylate 97%
4-tert-Butyl 3-methyl morpholine-3,4-dicarboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₅
Peso molecolare: 245,272 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656782
CAS Number: 212650-45-8