Stampa…
6-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952470-1G OR952470-250MG
APOSOR952470-1GEA 696 EUR
APOSOR952470-1G APOSOR952470-250MG
6-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
6-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formula: C₇H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17926441
CAS Number: 21889-89-4