Ethyl 1-methylimidazole-4-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952460-1G
OR952460-5G
APOSOR952460-1GEA
37.7
EUR
APOSOR952460-1G
APOSOR952460-5G
Ethyl 1-methylimidazole-4-carboxylate 98%
Ethyl 1-methylimidazole-4-carboxylate
Formula:
C₇H₁₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11223488 CAS Number: 41507-56-6 |