Stampa…
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952456-1G OR952456-5G
APOSOR952456-1GEA 227 EUR
APOSOR952456-1G APOSOR952456-5G
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine
Formula: C₁₁H₁₇N
Peso molecolare: 163,259 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11204729
CAS Number: 39180-83-1