Stampa…
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952455-1G OR952455-5G
APOSOR952455-1GEA 219 EUR
APOSOR952455-1G APOSOR952455-5G
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-4-amine
Formula: C₈H₉N₃O₂
Peso molecolare: 179,176 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11184481
CAS Number: 380605-28-7